3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR3976-5G
APOSOR3976-5GEA
194
EUR
APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₃ Molecular Weight: 219.0500 g/mol Schmelzpunkt: 113…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115685 CAS-Nummer: 723281-53-6 |