2-Brom-5-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-2-hydroxy-4-methoxybenzol, 4-Brom-3-hydroxyanisol
OR399007-5G
APOSOR399007-5GEA
75.4
EUR
APOSOR399007-5G
2-Brom-5-methoxyphenol 98%
2-Brom-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03428523 CAS-Nummer: 63604-94-4 |