3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR399010-25G
APOSOR399010-25GEA
185
EUR
APOSOR399010-25G
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
3-Bromo-4-methoxyphenol
Formel:
C7H7BrO2 Molecular Weight: 203.0300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054143 CAS-Nummer: 17332-12-6 |