3-Chloro-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR399015-5G
APOSOR399015-5GEA
165
EUR
APOSOR399015-5G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002260 CAS-Nummer: 65262-96-6 |