2-Chlorphenylhydraziniumchlorid, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid

OR3994-25G
APOSOR3994-25GEA 21.9 EUR
APOSOR3994-25G
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid, technische Qualität
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Molecular Weight: 179,05 g/mol
Schmelzpunkt: 200…202 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012928
CAS-Nummer: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR