3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3995-250MG
APOSOR3995-250MGEA
50.9
EUR
APOSOR3995-250MG
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O₅ Schmelzpunkt: 206…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203067 CAS-Nummer: 387350-58-5 |