3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3998-1G
APOSOR3998-1GEA
33.5
EUR
APOSOR3998-1G
3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 233,0713 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115686 CAS-Nummer: 850568-34-2 |