Chlormethylmethylsulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR39998-1G
APOSOR39998-1GEA 21.9 EUR
APOSOR39998-1G
Chlormethylmethylsulfid
Chlormethylmethylsulfid
Formel: C₂H₅ClS
Molecular Weight: 96,58 g/mol
Siedepunkt: 105…110 °C
Dichte: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000923
CAS-Nummer: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4
UN: 1993
ADR: 3,II