6-Chloroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400007-1G
OR400007-5G
OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA
0
EUR
APOSOR400007-1G
APOSOR400007-5G
APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₄ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09032504 CAS-Nummer: 20829-96-3 |