5-Methylisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400012-5G
APOSOR400012-5GEA
98.6
EUR
APOSOR400012-5G
5-Methylisatosäureanhydrid
5-Methylisatosäureanhydrid
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,1568 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809783 CAS-Nummer: 4692-99-3 |