4-Chlorisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400016-25G
APOSOR400016-25GEA
120
EUR
APOSOR400016-25G
4-Chlorisatosäureanhydrid
4-Chlorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄ClNO₃ Molecular Weight: 197.58 g/mol Schmelzpunkt: 255…259 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090431 CAS-Nummer: 40928-13-0 |