3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Allyl-1,2,3-trimethoxybenzene
OR40002-1G
APOSOR40002-1GEA 105 EUR
APOSOR40002-1G
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 106…108 °C/1mmHg
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01656688
CAS-Nummer: 487-11-6