4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6,7-Dimethoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400025-5G
APOSOR400025-5GEA
84.1
EUR
APOSOR400025-5G
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
4,5-Dimethoxyisatosäureanhydrid
Formel:
C₁₀H₉NO₅ Molecular Weight: 223,1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426390 CAS-Nummer: 20197-92-6 |