3-Acetylbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Benzoylphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone
OR40003-1G
APOSOR40003-1GEA 667 EUR
APOSOR40003-1G
3-Acetylbenzophenon
3-Acetylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 224,2546 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01662280
CAS-Nummer: 66067-44-5