2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400062-25G
OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA
0
EUR
APOSOR400062-25G
APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂Cl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024978 CAS-Nummer: 33924-45-7 |