6-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-6-methoxybenzaldehyde
OR400072-1G
APOSOR400072-1GEA
78.3
EUR
APOSOR400072-1G
6-Brom-o-anisaldehyd
6-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059232 CAS-Nummer: 126712-07-0 |