6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Hydroxyquinazolin-4-ol, 6-Hydroxy-4-quinazolone
OR400075-1G
OR400075-25G
OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA
78.3
EUR
APOSOR400075-1G
APOSOR400075-25G
APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662723 CAS-Nummer: 16064-10-1 |