5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR400106-1G
APOSOR400106-1GEA
105
EUR
APOSOR400106-1G
5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈Br₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07324845 CAS-Nummer: 184970-28-3 |