5'-Brom-2'-methoxyacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone

OR400108-25G
APOSOR400108-25GEA 134 EUR
APOSOR400108-25G
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.0706 g/mol
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789141
CAS-Nummer: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR