5-Bromo-6-methyl-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-6-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR400129-250MG
APOSOR400129-250MGEA
112
EUR
APOSOR400129-250MG
5-Bromo-6-methyl-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-methyl-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846340 CAS-Nummer: 116106-16-2 |