4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-3-methoxyphenyl)methanol
OR400176-1G
APOSOR400176-1GEA
72.5
EUR
APOSOR400176-1G
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
4-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molecular Weight: 217,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053671 CAS-Nummer: 17100-64-0 |