4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400198-1G
APOSOR400198-1GEA
136
EUR
APOSOR400198-1G
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
4-Bromo-5-methyl-2-nitrophenol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923347 CAS-Nummer: 182500-28-3 |