3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 0 EUR
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18204792
CAS-Nummer: 51719-69-8
UN: 3261
ADR: 8,III