2'-Brom-4'-chloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromo-4-chlorophenyl)ethanone
OR400212-5G
APOSOR400212-5GEA
85.7
EUR
APOSOR400212-5G
2'-Brom-4'-chloracetophenon
2'-Brom-4'-chloracetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO Molecular Weight: 233,4896 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683063 CAS-Nummer: 825-40-1 |