3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 0 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO₂S
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12025160
CAS-Nummer: 82657-76-9
UN: 1759
ADR: 8,III