3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400222-250MG
OR400222-1G
APOSOR400222-250MGEA
0
EUR
APOSOR400222-250MG
APOSOR400222-1G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236862 CAS-Nummer: 23145-65-5 |