6-Iodo-1,3-benzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400224-1G
APOSOR400224-1GEA
955
EUR
APOSOR400224-1G
6-Iodo-1,3-benzoxazole 95%
6-Iodo-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄INO Molecular Weight: 245,02 g/mol |
MDL:
MFCD28014072 CAS-Nummer: 1823954-57-9 |