4-Methoxypyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G
OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA
24.8
EUR
APOSOR40024-1G
APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Formel:
C₅H₇N₃O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00619233 CAS-Nummer: 155-90-8 |