Methyl 2-ethynylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400248-1G
APOSOR400248-1GEA
108
EUR
APOSOR400248-1G
Methyl 2-ethynylbenzoate 95%
Methyl 2-ethynylbenzoate
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160.169 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12547057 CAS-Nummer: 33577-99-0 |