4-Ethinylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400253-1G
OR400253-5G
OR400253-25G
APOSOR400253-1GEA
79.9
EUR
APOSOR400253-1G
APOSOR400253-5G
APOSOR400253-25G
4-Ethinylbenzonitril
4-Ethinylbenzonitril
Formel:
C₉H₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974058 CAS-Nummer: 3032-92-6 |