2-Chloro-7-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
OR40027-1G
APOSOR40027-1GEA
40.6
EUR
APOSOR40027-1G
2-Chloro-7-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde
2-Chloro-7-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02227048 CAS-Nummer: 68236-20-4 |