3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzonitrile

OR400285-1G
APOSOR400285-1GEA 82.8 EUR
APOSOR400285-1G
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril 97%
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161,2004 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428544
CAS-Nummer: 152775-45-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR