4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR400287-5G
APOSOR400287-5GEA
87
EUR
APOSOR400287-5G
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261755 CAS-Nummer: 39250-90-3 |