(2-Chlorobenzyl)methylamine 95%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2-Chloro-N-methylbenzylamine

OR40030-5G
APOSOR40030-5GEA 71.2 EUR
APOSOR40030-5G
(2-Chlorobenzyl)methylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)methylamine
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,63 g/mol
Siedepunkt: 225…226 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013627
CAS-Nummer: 94-64-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR