3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400328-1G
OR400328-250MG
OR400328-5G
APOSOR400328-1GEA
0
EUR
APOSOR400328-1G
APOSOR400328-250MG
APOSOR400328-5G
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234654 CAS-Nummer: 885270-32-6 UN: 3261 ADR: 8,III |