6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromophthalide
OR400356-5G
APOSOR400356-5GEA
85.7
EUR
APOSOR400356-5G
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Formel:
C₈H₅BrO₂ Molecular Weight: 213.0281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428561 CAS-Nummer: 19477-73-7 |