5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400378-1G
OR400378-250MG
OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA
0
EUR
APOSOR400378-1G
APOSOR400378-250MG
APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃ClINO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154805 CAS-Nummer: 33115-24-1 |