3-Bromo-5-chlorobenzene -1,2-diamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400386-1G
APOSOR400386-1GEA
230
EUR
APOSOR400386-1G
3-Bromo-5-chlorobenzene -1,2-diamine 98%
3-Bromo-5-chlorobenzene -1,2-diamine
Formel:
C₆H₆BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144647 CAS-Nummer: 500862-39-5 |