4-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400387-1G
APOSOR400387-1GEA
128
EUR
APOSOR400387-1G
4-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-3-chlorobenzene-1,2-diamine
Formel:
C₆H₆BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22384798 CAS-Nummer: 1008361-80-5 |