3-Amino-4-bromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400395-1G
APOSOR400395-1GEA
29
EUR
APOSOR400395-1G
3-Amino-4-bromphenol 98%
3-Amino-4-bromphenol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,0200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260886 CAS-Nummer: 100367-37-1 |