4-Iodo-3-methoxyaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400428-250MG
APOSOR400428-250MGEA
0
EUR
APOSOR400428-250MG
4-Iodo-3-methoxyaniline 95+%
4-Iodo-3-methoxyaniline
Formel:
C₇H₈INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11041297 CAS-Nummer: 1112840-98-8 |