1,1-Dimethoxyaceton
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Brenztraubenaldehyd-1,1-dimethylacetal
OR40044-500G
APOSOR40044-500GEA 97.3 EUR
APOSOR40044-500G
1,1-Dimethoxyaceton
1,1-Dimethoxyaceton
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 133…135 °C
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008758
CAS-Nummer: 6342-56-9
UN: 1224
ADR: 3,III