6-Chloro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chlorobenzoxazole
OR400446-5G
APOSOR400446-5GEA
215
EUR
APOSOR400446-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazole
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄ClNO Molecular Weight: 153,566 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027437 CAS-Nummer: 227197-72-0 |