Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400449-250MG
APOSOR400449-250MGEA
567
EUR
APOSOR400449-250MG
Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Methyl 2-chloro-1,3-benzoxazole-6-carboxylate
Formel:
C₉H₆ClNO₃ Molecular Weight: 211,602 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD20528144 CAS-Nummer: 819076-91-0 |