Di-(N-succinimidyl)-carbonat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR40045-100G OR40045-250G OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA 55.1 EUR
APOSOR40045-100G APOSOR40045-250G APOSOR40045-25G
Di-(N-succinimidyl)-carbonat 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formel: C₉H₈N₂O₇
Schmelzpunkt: 190 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009767
CAS-Nummer: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR