4-Bromo-3-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR400457-1G
APOSOR400457-1GEA
134
EUR
APOSOR400457-1G
4-Bromo-3-iodobenzonitrile
4-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Molecular Weight: 307,914 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391645 CAS-Nummer: 1006715-27-0 |