Methyl 3-amino-5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR400462-1G
APOSOR400462-1GEA
121
EUR
APOSOR400462-1G
Methyl 3-amino-5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂S Molecular Weight: 286,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13689055 CAS-Nummer: 1036380-75-2 |