3-Benzyloxybenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
OR400465-1G
APOSOR400465-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400465-1G
3-Benzyloxybenzylbromid
3-Benzyloxybenzylbromid
Formel:
C₁₄H₁₃BrO Molecular Weight: 277,1600 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318307 CAS-Nummer: 1700-31-8 UN: 3261 ADR: 8,III |