2-Brom-6-chloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-chloro-2-methoxybenzene
OR400467-1G
APOSOR400467-1GEA
50.9
EUR
APOSOR400467-1G
2-Brom-6-chloranisol
2-Brom-6-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143586 CAS-Nummer: 174913-10-1 |