2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR400473-1G
APOSOR400473-1GEA 451 EUR
APOSOR400473-1G
2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445803
CAS-Nummer: 252670-82-9